1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
OR32890-1G
OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA
827
CZK
APOSOR32890-1G
APOSOR32890-5G
1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
1-Amino-2-methylnaphthalene
Vzorec:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059135 CAS číslo: 2246-44-8 |