Tisk…
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32889-1G OR32889-5G
APOSOR32889-1GEA 4630 CZK
APOSOR32889-1G APOSOR32889-5G
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01070635
CAS číslo: 92062-57-2