Tisk…
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32873-1G OR32873-5G
APOSOR32873-1GEA 9560 CZK
APOSOR32873-1G APOSOR32873-5G
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935998
CAS číslo: 6497-21-8