2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2Z)-2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
OR32855-1G
OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA
7670
CZK
APOSOR32855-1G
APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClNO MW: 209,68 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04125587 CAS číslo: 86723-63-9 |