Tisk…
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G OR32851-25G OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA 5130 CZK
APOSOR32851-1G APOSOR32851-25G APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 152842-93-8