Tisk…
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32844-1G OR32844-25G OR32844-5G
APOSOR32844-1GEA 3480 CZK
APOSOR32844-1G APOSOR32844-25G APOSOR32844-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,1947 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202057
CAS číslo: 57543-62-1