Tisk…
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 15310 CZK
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100219
CAS číslo: 34296-51-0