Tisk…
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32828-1G OR32828-5G
APOSOR32828-1GEA 9560 CZK
APOSOR32828-1G APOSOR32828-5G
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202055
CAS číslo: 53645-99-1