Tisk…
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 9560 CZK
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114587
CAS číslo: 15256-10-7