Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32823-1G OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA 5130 CZK
APOSOR32823-1G APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114586
CAS číslo: 51572-93-1