Tisk…
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 622 CZK
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃HCl₂N₃
MW: 149,9661 g/mol
Bod tání: 50…56 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04115347
CAS číslo: 2831-66-5