Tisk…
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 4370 CZK
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₂H₈ClN₃
MW: 229.6650 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140699
CAS číslo: 73535-73-6