Tisk…
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32817-1G OR32817-5G
APOSOR32817-1GEA 3480 CZK
APOSOR32817-1G APOSOR32817-5G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₀ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140696
CAS číslo: 338752-84-4