Tisk…
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 9360 CZK
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Vzorec: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138484
CAS číslo: 821016-54-0