Tisk…
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32811-25G
APOSOR32811-25GEA 5030 CZK
APOSOR32811-25G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
MW: 201,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411036
CAS číslo: 76153-06-5