Tisk…
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 2900 CZK
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092081
CAS číslo: 196081-71-7