Tisk…
4-tert-Butylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
OR3280-100G
APOSOR3280-100GEA 3540 CZK
APOSOR3280-100G
4-tert-Butylbenzyl alcohol 98%
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 139…140 °C/20mmHg
Hustota: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004662
CAS číslo: 877-65-6
EINECS: 212-894-1