Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR32799-1G OR32799-5G
APOSOR32799-1GEA 5130 CZK
APOSOR32799-1G APOSOR32799-5G
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570063
CAS číslo: 27993-56-2