Tisk…
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 9560 CZK
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004668
CAS číslo: 4136-21-4