Tisk…
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32797-1G OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA 15310 CZK
APOSOR32797-1G APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₇H₁₉N₃O
MW: 281,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973728
CAS číslo: 886360-69-6