Tisk…
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 8700 CZK
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₃
MW: 262.31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973727
CAS číslo: 886360-68-5