Tisk…
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32795-1G OR32795-5G
APOSOR32795-1GEA 8700 CZK
APOSOR32795-1G APOSOR32795-5G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973726
CAS číslo: 886360-67-4