Tisk…
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 8700 CZK
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117814
CAS číslo: 241816-11-5