Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
OR32788-5G
APOSOR32788-5GEA 7670 CZK
APOSOR32788-5G
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Vzorec: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787138
CAS číslo: 113893-02-0