Tisk…
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 5130 CZK
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Vzorec: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00482440
CAS číslo: 32750-36-0