Tisk…
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32783-1G OR32783-5G
APOSOR32783-1GEA 9560 CZK
APOSOR32783-1G APOSOR32783-5G
3-(2-Quinoxalinyl)aniline 95%
3-(2-Quinoxalinyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02737921
CAS číslo: 432004-76-7