Tisk…
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR32781-1G OR32781-5G
APOSOR32781-1GEA 4630 CZK
APOSOR32781-1G APOSOR32781-5G
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone 95%
3-Hydroxy-2-phenyl-4(1H)-quinolinone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₂
MW: 237.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00451324
CAS číslo: 31588-18-8