3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32780-5G
APOSOR32780-5GEA
3610
CZK
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Vzorec:
C₈H₁₁ClN₂O MW: 186.6400 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425769 CAS číslo: 17321-24-3 |