Tisk…
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32774-1G
APOSOR32774-1GEA 5130 CZK
APOSOR32774-1G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂S
MW: 218,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01815501
CAS číslo: 51784-73-7