2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32769-1G
OR32769-5G
APOSOR32769-1GEA
3740
CZK
APOSOR32769-1G
APOSOR32769-5G
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01838235 CAS číslo: 31844-92-5 |