Tisk…
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32765-1G OR32765-5G
APOSOR32765-1GEA 9560 CZK
APOSOR32765-1G APOSOR32765-5G
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975047
CAS číslo: 338748-81-5