Tisk…
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G
APOSOR32761-1GEA 11180 CZK
APOSOR32761-1G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,69 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794769
CAS číslo: 325685-59-4