Tisk…
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one
OR32757-1G OR32757-5G
APOSOR32757-1GEA 7670 CZK
APOSOR32757-1G APOSOR32757-5G
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832526
CAS číslo: 51254-00-3