Tisk…
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32753-1G OR32753-5G
APOSOR32753-1GEA 7670 CZK
APOSOR32753-1G APOSOR32753-5G
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231569
CAS číslo: 16089-63-7