Tisk…
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32751-1G
APOSOR32751-1GEA 5130 CZK
APOSOR32751-1G
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086369
CAS číslo: 53515-22-3