Tisk…
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32750-5G
APOSOR32750-5GEA 13820 CZK
APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664522
CAS číslo: 339276-34-5