Tisk…
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32748-1G
APOSOR32748-1GEA 9560 CZK
APOSOR32748-1G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₉Cl₂NO₂
MW: 246,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935966
CAS číslo: 65925-78-2