Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32747-1G OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA 9560 CZK
APOSOR32747-1G APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00232082
CAS číslo: 65925-79-3