Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32739-1G OR32739-5G
APOSOR32739-1GEA 9560 CZK
APOSOR32739-1G APOSOR32739-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₁₂H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231524
CAS číslo: 35982-98-0