Tisk…
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylidene}(methyl)oxidoazanium
OR32735-1G OR32735-5G
APOSOR32735-1GEA 7670 CZK
APOSOR32735-1G APOSOR32735-5G
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate 95%
{[2-(Benzyloxy)phenyl]methylene}(methyl)ammoniumolate
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001260
CAS číslo: 338422-69-8