Tisk…
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32728-1G OR32728-5G
APOSOR32728-1GEA 7670 CZK
APOSOR32728-1G APOSOR32728-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052359
CAS číslo: 57543-67-6