8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32723-1G
OR32723-5G
APOSOR32723-1GEA
6950
CZK
APOSOR32723-1G
APOSOR32723-5G
8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
8-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₄ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
57543-59-6 |