Tisk…
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32722-1G OR32722-25G OR32722-5G
APOSOR32722-1GEA 5130 CZK
APOSOR32722-1G APOSOR32722-25G APOSOR32722-5G
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 97%
8-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202017
CAS číslo: 57543-69-8