Tisk…
3-Bromo-2-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 1740 CZK
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 62…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781220
CAS číslo: 405174-97-2