Tisk…
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 4860 CZK
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 104…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115419
CAS číslo: 149806-06-4