Tisk…
4-Aminoquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Quinazolin-4-amine, Quinazolin-4-ylamine
OR32708-1G OR32708-5G
APOSOR32708-1GEA 1780 CZK
APOSOR32708-1G APOSOR32708-5G
4-Aminoquinazoline 95%
4-Aminoquinazoline
Vzorec: C₈H₇N₃
Bod tání: 267…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092016
CAS číslo: 15018-66-3