Tisk…
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32702-1G
APOSOR32702-1GEA 5130 CZK
APOSOR32702-1G
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00468694
CAS číslo: 31992-43-5