Tisk…
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 2730 CZK
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03033065
CAS číslo: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III