Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 15310 CZK
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02325230
CAS číslo: 111781-53-4