Tisk…
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32681-1G OR32681-25G OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA 5130 CZK
APOSOR32681-1G APOSOR32681-25G APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime
Vzorec: C₁₀H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4701-98-8